Learn More
Cytiva HGF61 Glass Fiber Tape
Provides strength, efficiency, reliability and consistency of data quality in continuous air monitoring.
Marca: Cytiva 1830-6236
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07620kg
Descrizione
- HGF61 glass fiber tape with organic binder has excellent mechanical strength without any fiber shedding.
- Designed for continuous air particulate monitoring
- Compatible with most continuous air monitors, and performs well in both dry and humid environments.
- Each lot is quality tested to the high standard of 99.99% air retention efficiency at 0.3 um.
- HGF61 glass fiber tape meets global regulatory requirements for continuous air particulate sampling.
- Suitable for PM1, PM2.5, PM10 and TSP sampling and for beta-attenuation method
- Provides excellent consitency of data quality in air sampling
Specifica
Air Monitor | |
HGF61 | |
1 Roll |
Glass Microfiber | |
Organic and inorganic binder | |
285 μm |
Sicurezza e movimentazione
- HGF61, 30 mm x 20 m, 1/PK
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass oxide
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.