missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HGFR/c-MET Rabbit anti-Human, Clone: 16, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18213538 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18213538 50 μg 50µL
18297146 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18213538 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP28960150UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

HGFR/c-MET Monoclonal specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene HGFR/c-MET
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 16
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:5000-1:10000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene AUTS9, c-Met, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant Human HGFR/c-MET protein
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4233
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.