Learn More
Brady™ Lettore RFID palmare HH85 LTE con impugnatura a pistola - UHF, NFC, codice a barre
Codice prodotto. 17825275 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Handheld
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
17825275 Handheld Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17825275 Fornitore Brady™ N. del fornitore 310384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3960.00€
    3576.57€ / pezzi 1
    Risparmia 383.43€
    9% Sconto
In stock
I lettori RFID ACD HH85 sono un’eccellente soluzione per la scansione RFID e si abbinano perfettamente alle soluzioni Brady SmartID. Il modello HH85 è una versione del lettore più robusta con impugnatura a pistola. Lettori rinforzati con presa a pistola e batteria a lunga autonomia per la raccolta di dati in ambienti industriali difficili.
  • Lettori rinforzati con presa a pistola e batteria a lunga autonomia per la raccolta di dati in ambienti industriali difficili
  • Design ergonomico per un uso prolungato, protezione IP65 e resistente alle cadute
  • Perfetta leggibilità RFID per tantissime etichette RFID
  • Gamma di lettura estesa con antenna dipolare.
  • Sostituzione veloce della batteria: sostituisci una batteria scarica con una completamente carica in pochi secondi
  • I lettori RFID ACD HH85 sono un'eccellente soluzione per la scansione RFID e si abbinano perfettamente alle soluzioni Brady SmartID. Il modello HH85 è una versione del lettore più robusta con impugnatura a pistola.
Specifica
Altezza (sistema metrico) 214 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 87 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Profondità (sistema metrico) 135 mm
Profondità (sistema imperiale) 5.3 in.
Peso (sistema metrico) 0.642 kg
Peso (sistema imperiale) 22.65 oz.
Certificazione/Conformità ISO 18000-63 (EPC Class 1Gen2v2)
Da utilizzare con (applicazione) RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification
Visualizzazione campo ≤15 m
Umidità 10 to 95% (Non-condensing)
Include Handheld Device, Changeable Battery (Pre-installed), Wrist Strap, Safety and Regulations Card
Warranty 2 Years
Tipo di software Android 10
Speed ≤1000 Tags/sec.
Quantità 1 Reader
Tipo Brady HH85 Reader UHF ACD LTE 2Dimg EU
Tipo di collegamento Handheld
Memoria dati 2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD Slot for SDXC Cards
Tipo di display Gorilla Glass 3, Color Touchscreen
Alimentazione 100/240 V at 50/60 Hz
Risoluzione 1280 x 720
Alternate Part Number B-HH85-UHF-LTE-EU