Learn More
Cytiva HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography) Media
Codice prodotto. 11638873 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Capto Butyl media
Capto Phenyl (High Sub) media
Tipo di legante:
Butyl
Phenyl
Dimensione della confezione:
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Tipo di legante Dimensione della confezione
11638873 Capto Butyl media Butyl 25mL
11344063 Capto Phenyl (High Sub) media Phenyl 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11638873 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17545901
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Features high chemical stability, properties to increase productivity and epoxy coupling
  • High flow rate, high capacity and low backpressure reduce cycle times
  • Chemically stable to commonly used aqueous buffers
  • Epoxy chemical coupling
  • Capto Phenyl (high sub) has a hydrophobic ligand of phenyl and is a hydrophobic interaction chromatography medium used for protein purification
  • Capto Butyl has a hydrophobic ligand of butly and a highly cross-linked agarose matrix
Used in capture and intermediate stages of protein purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Capto Butyl media
Portata 600 cm/Hoμr
Da utilizzare con (applicazione) For Used in The Capture and Intermediate Stages of Protein PurifiCatIon
Quantità 25 mL
Tipo di legante Butyl
Tipo di media Highly Cross-Linked Agarose
Pressione max 300 kPa
Dimensione particelle 75 μm
Intervallo di pH 3 to 13
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Capacità di legame 27 mg BSA/mL
Altezza letto (sistema metrico) 20 cm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capto Butyl, 25 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.