Learn More
HICAL Acids Mix, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 12932030 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12932030 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12932030 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore HICALACIDS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    51.75€ / 1mL
    Risparmia 11.25€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2,4,5-Trichlorophenol95-95-42000μg/mL
2,4,6-Trichlorophenol88-06-22000μg/mL
2,4-Dichlorophenol120-83-22000μg/mL
2,4-Dimethylphenol105-67-92000μg/mL
2,4-Dinitrophenol51-28-52000μg/mL
2-Chlorophenol95-57-82000μg/mL
2-Methylphenol95-48-72000μg/mL
2-Nitrophenol88-75-52000μg/mL
4,6-Dinitro-2-methylphenol534-52-12000μg/mL
4-Chloro-3-methylphenol59-50-72000μg/mL
4-Methylphenol106-44-52000μg/mL
4-Nitrophenol100-02-72000μg/mL
Benzoic acid65-85-02000μg/mL
Pentachlorophenol87-86-52000μg/mL
Phenol108-95-22000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico HICAL Acids Mix
Nota nome EPA SW-846 Methods 8270C
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 95-95-4
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metodi For US EPA Methods 8270C
Formula molecolare C6H3Cl3O
Numero MDL MFCD00002170
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC Name 2,4,5-trichlorophenol
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Molecular Weight (g/mol) 197.44
PubChem CID 7271
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:28520
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components at 2000μg/mL in Methylene Chloride: Benzoic acid; 4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 4,6-Dinitro-2-methylphenol; 2,4-Dinitrophenol; 2-Methylphenol(o-Cresol); 4-Methylphenol(p-Cresol); Phenol; 4-Nitrophenol; 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HICAL ACIDS MIX
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol, DNOC
Product intended for laboratory use only