Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 | 2000μg/mL |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 2000μg/mL |
| 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 2000μg/mL |
| 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 2000μg/mL |
| 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 2000μg/mL |
| 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 2000μg/mL |
| 2-Methylphenol | 95-48-7 | 2000μg/mL |
| 2-Nitrophenol | 88-75-5 | 2000μg/mL |
| 4,6-Dinitro-2-methylphenol | 534-52-1 | 2000μg/mL |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | 2000μg/mL |
| 4-Methylphenol | 106-44-5 | 2000μg/mL |
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 2000μg/mL |
| Benzoic acid | 65-85-0 | 2000μg/mL |
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 2000μg/mL |
| Phenol | 108-95-2 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HICAL Acids Mix |
| CAS | 95-95-4, 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2000μg/mL |
| Imballaggio | 5mL amber prescored glass ampule |
| Solvente o matrice | MeCl |
| Quantità | 5 mL |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
Sicurezza e movimentazione
- HICAL ACIDS MIX
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4-dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol, DNOC
Product intended for laboratory use only