missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIGD1C Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA549185

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

Codice prodotto. 15613485

  • 472.00€ / 400µL
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

HIGD1C Polyclonal antibody specifically detects HIGD1C in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica

Specifica

HIGD1C
Polyclonal
Unconjugated
Higd1c
Gm921; HIG1 domain family member 1C; HIG1 domain family, member 1C; HIG1 hypoxia inducible domain family member 1C; HIG1 hypoxia inducible domain family, member 1C; HIG1-4; Higd1c; UBIE; UBIE2; YGHL1 homolog; Yghl1-4
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
380975, 613227
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
A8MV81, Q76I25
Higd1c
KLH conjugated synthetic peptide between 69-97 amino acids from the C-terminal region of human HIGD1C.
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali