Learn More
Higenamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30134193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134193 5 g 5g
30003313 250 mg 250mg
30004402 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134193 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH3258185G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11041-94-4
Formula molecolare C16 H17 N O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 307.77
Sinonimo 1-(4-Hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrochloride
IUPAC Name 1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol;hydrochloride
SMILES Cl.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Higenamine Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
Peso formulazione 307.0975
Percent Purity >95%