Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per identificazione generica ad alta adesione
Codice prodotto. 17930730 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12.70 mm (W) x 50.80 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 480
pezzi 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17930730 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) pezzi 480
17910730 12.70 mm (W) x 50.80 mm (H) pezzi 80
17940730 25.40 mm (W) x 50.80 mm (H) pezzi 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17930730 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170773
In stock
Con le etichette in poliestere ultraaggressivo ToughBond™ (B-483) è possibile etichettare superfici ruvide, lucide e irregolari. Stampa praticamente ovunque con una compatta stampante per etichette palmare Brady.
  • Versatili: perfette per l'identificazione generica e la marcatura di superfici in plastica lisce e verniciate a polvere
  • Durevoli: resistenti ad abrasioni, temperature estreme e solventi come carburante, olio e acqua
  • Adesive: realizzate con un adesivo permanente a base di gomma che si fissa saldamente a metalli piatti e strutturati e a plastiche lisce
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA Accepted, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Inventory and inspection labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 480
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-47-483