missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco High Capacity Micro and 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30533413 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Material (Coating):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. unitSize Material (Coating)
30533413 Pezzo -
30533414 Pezzo PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30533413 Fornitore Labconco N. del fornitore 7555500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.

  • Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stackable design
  • Stainless steel material\
  • Optional PTFE coated

Specifica

Materiale Stainless Steel
Tipo Rotor
Sistema rotore CentriVap Pro
Altezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Altezza (sistema metrico) 4.57 cm
Diametro (sistema imperiale) 11.4 in.
Diametro (sistema metrico) 28.96 cm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.