missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ High-density Lipoprotein Cholesterol/HDL-C Assay Kit (Colorimetric)

Codice prodotto. 18662770 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Assays
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18662770 100 Assays 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18662770 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP325824

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Assay Kit (Colorimetric)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Quantità 100 Assays
Specie Non-species specific
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.