Descrizione
- Low moisture absorption.
- Good chemical and corrosion-resistance.
- High tensile strength.
- Autoclavable.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ADCF;FDA;3A;NSF-51;USP;Non-DEHP;NSF-61;European Pharmacopoeia;Non-Phthalate |
| Descrizione | High-Density Polyethylene (HDPE) Tubing |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 19.05 mm |
| Overall Length (English) | 100 ft. |
| Overall Length (Metric) | 30.5 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Min. Operating Temperature (English) | -103°F |
| Vedi altri risultati |