Learn More
Cole-Parmer™ High-Density Polyethylene (HDPE) Tubing
Product Code. 11750239 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
16 mm
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Inner Unit Size
11750239 16 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11750239 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 9550116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    129.15€ / pezzi 1
    Risparmia 15.85€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ideal for general-purpose lab and industrial use
  • Low moisture absorption.
  • Good chemical and corrosion-resistance.
  • High tensile strength.
  • Autoclavable.
Spezifikation
Certifications/Compliance ADCF;FDA;3A;NSF-51;USP;Non-DEHP;NSF-61;European Pharmacopoeia;Non-Phthalate
Description High-Density Polyethylene (HDPE) Tubing
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 16 mm
Material Polyethylene
Diameter (Metric) Outer 19.05 mm
Overall Length (English) 100 ft.
Overall Length (Metric) 30.5 m
Thickness (Metric) 1.6 mm
Min. Operating Temperature (English) -103°F
Min. Operating Temperature (Metric) -75°C
Packaging Quantity 100 ft./Pk.
Sterilization Method Autoclave
Color Translucent
Maximum Pressure 123 psi
Max. Operating Temperature (English) 151°F
Max. Operating Temperature (Metric) 66°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.