Learn More
Contec™ Spolverino alto XF con manico
Codice prodotto. 30274784 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
24,25 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30274784 24,25 pollici Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30274784 Fornitore Contec™ N. del fornitore MGMP0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.60€
    63.43€ / pezzi 1
    Risparmia 16.17€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
Lo spolverino alto XF rende più facile la pulizia degli spazi difficili da raggiungere se abbinato a un coprisolverino alto in microfibra MicroGenesis. Il corpo flessibile dello spolverino alto si piega per aderire ai contorni della superficie e ridurre lo sforzo dell’operatore.
  • Il telaio flessibile raggiunge le aree in cui i normali spolverini non arrivano
  • Riduce il rischio di contaminazione crociata se abbinato a un coprispolverino alto in microfibra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Spolverino
Infiammabile No
Lunghezza (sistema imperiale) 24,25 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 62 cm