Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ High Form Beaker
Descrizione
- Acc. to DIN 12331 / ISO 3819
- With graduation
- With spout
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 54 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Materiale | Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Quantità | 10 |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |