Learn More
MP Biomedicals™ High Growth Enhancement Medium without L-Glutamine
Codice prodotto. 11490355 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490355 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11490355 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091233754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.85€
    70.35€ / 500mL
    Risparmia 3.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Recommended for the growth of cells on microcarriers.
High Growth Enhancement Medium, without L-Glutamine is a modification of DMEM in which 3.6g/L fructose is substituted for glucose, resulting in better pH control and higher cell yields. Fructose is metabolized slower than glucose, resulting in slower acid buildup.
Specifica
Forma Liquid
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Senza additivi No Glutamine
Da utilizzare con (applicazione) Mammalian Cell Culture
Quantità 500 mL
Content And Storage Store at 4°C
Descrizione High Growth Enhancement Medium