Learn More
Kartell™ Navicelle per bilancia in polistirene ad alta resistenza
Descrizione
Provide an easy and inexpensive system for weighing any medium.
- Lightweight weighing boats
- Non-contaminating (made of HIPS with hydrophobic surface)
- Easily fashioned to make funnel shape
- Available in two models: diamond (DS) and square (SQ)
- DS model available in white or black for visibility of trace sample remains adhering to boat
- Reproducible tare weight: batch to batch variation less than 5%
- Antistatic
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Colore | White |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rombo |
| Tipo | Navicella per pesata |
| Dimensioni (L x P x A) | 31 x 53 x 5.3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 31 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 53 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 5.3 mm |
| Vedi altri risultati |