Learn More
Kartell™ Navicelle per bilancia in polistirene ad alta resistenza
Codice prodotto. 12627805
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Colore:
Bianco
Nero
White
Forma:
Quadrato
Rombo
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Forma Dimensione della confezione
12627805 7 mL Bianco Quadrato pezzi 1000
10447512 5 mL White Rombo pezzi 1000
10325962 5 mL Nero Rombo pezzi 1000
10662163 30 mL White Rombo pezzi 500
10192122 30 mL Nero Rombo pezzi 500
10738294 100 mL Bianco Rombo pezzi 250
10345812 100 mL Nero Rombo pezzi 250
10736962 100 mL White Quadrato pezzi 1000
10325781 250 mL White Quadrato pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12627805 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 1110300
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provide an easy and inexpensive system for weighing any medium.
  • Lightweight weighing boats
  • Non-contaminating (made of HIPS with hydrophobic surface)
  • Easily fashioned to make funnel shape
  • Available in two models: diamond (DS) and square (SQ) 
  • DS model available in white or black for visibility of trace sample remains adhering to boat
  • Reproducible tare weight: batch to batch variation less than 5%
  • Antistatic
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 7 mL
Colore Bianco
Materiale Polistirene
Forma Quadrato
Tipo Navicella per pesata
Dimensioni (L x P x A) 43 x 43 x 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 43 mm
Larghezza (sistema metrico) 43 mm
Altezza (sistema metrico) 8 mm
Peso (sistema metrico) 0.5 g