Learn More
Kartell™ Vassoio in polistirene ad alta resistenza
Codice prodotto. 11351205
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.4 l
0.8 l
1.4 l
1.6 L
1.9 L
2.8 L
3.8 l
5.4 l
7.8 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11351205 2.8 L Pezzo
11391245 1.4 l Pezzo
11381245 0.8 l Pezzo
11371205 1.9 L Pezzo
10223951 1.6 L pezzi 20
11311255 5.4 l Pezzo
10459972 3.8 l pezzi 20
11331205 0.4 l Pezzo
10142711 7.8 l pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11351205 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0571003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00€
    7.98€ / pezzi 1
    Risparmia 1.02€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Suitable for food stuff and general laboratory use.
  • With ridged feet for stability
  • Not autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2.8 L
Dimensioni (L x P x A) Ext.: 303 x 151 x 81 mm; Int.: 240 x 90 x 70 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 70 mm (Interior), 81 mm (Exterior)
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm (Interior), 303 mm (Exterior)
Materiale Polystyrene
Tipo Tray
Larghezza (sistema metrico) 90 mm (Interior), 151 mm (Exterior)
Da utilizzare con Foodstuffs and general laboratory use
N. per confezione 1/Pk.
Forma Forma rettangolare