Learn More
Kartell™ Vassoio in polistirene ad alta resistenza
Codice prodotto. 11371205
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.4 l
0.8 l
1.4 l
1.6 L
1.9 L
2.8 L
3.8 l
5.4 l
7.8 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 11371205
Marca: Kartell™ 0570803
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for food stuff and general laboratory use.
  • With ridged feet for stability
  • Not autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.9 L
Dimensioni (L x P x A) Ext.: 252 x 252 x 42 mm; Int.: 210 x 210 x 3 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 30 mm (Interior), 42 mm (Exterior)
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm (Interior), 252 mm (Exterior)
Materiale Polystyrene
Tipo Tray
Larghezza (sistema metrico) 210 mm (Interior), 252 mm (Exterior)
Da utilizzare con Foodstuffs and general laboratory use
N. per confezione 20/Pk.
Forma Forma rettangolare