Learn More
Kartell™ Vassoio in polistirene ad alta resistenza
Codice prodotto. 11391245
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.4 l
0.8 l
1.4 l
1.6 L
1.9 L
2.8 L
3.8 l
5.4 l
7.8 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11391245 1.4 l Pezzo
11381245 0.8 l Pezzo
11371205 1.9 L Pezzo
10223951 1.6 L pezzi 20
11351205 2.8 L Pezzo
11311255 5.4 l Pezzo
10459972 3.8 l pezzi 20
11331205 0.4 l Pezzo
10142711 7.8 l pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11391245 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0570603
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Suitable for food stuff and general laboratory use.
  • With ridged feet for stability
  • Not autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.4 l
Dimensioni (L x P x A) 303 x 151 x 42 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 30 mm (Interior), 42 mm (Exterior)
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm (Interior), 303 mm (Exterior)
Materiale Polistirene ad alta resistenza
Tipo Vassoio
Larghezza (sistema metrico) 110 mm (Interior), 151 mm (Exterior)
Da utilizzare con Prodotti alimentari e uso generico in laboratorio
N. per confezione 20/Pk.
Forma Forma rettangolare