Learn More
Kartell™ Vassoio in polistirene ad alta resistenza
Suitable for food stuff and general laboratory use.
Marca:  Kartell™ 0570503
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10041001
  • 105.06€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 03-01-2022
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With ridged feet for stability
  • Not autoclavable
Specifica
Specifica
201 x 151 x 41 mm
20/confezione
Non-Autoclavable
Bianco
150 mm (Interior), 201 (Exterior) mm
Vassoio
Prodotti alimentari e uso generico in laboratorio
Rectangular
0.8 l
30 mm (Interior), 41 (Exterior) mm
Polistirene ad alto impatto
100 mm (Interior), 151 (Exterior) mm