Learn More
Kartell™ Vassoio in polistirene ad alta resistenza
Suitable for food stuff and general laboratory use.
Marca:  Kartell™ 0570603
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10000991
  • 209.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata
02-09-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With ridged feet for stability
  • Not autoclavable
Specifica
Specifica
303 x 151 x 42 mm
20/Pk.
Non-Autoclavable
White
260 mm (Interior), 303 (Exterior) mm
Vassoio
Prodotti alimentari e uso generico in laboratorio
Rectangular
1.4 l
30 mm (Interior), 42 (Exterior) mm
Polistirene ad alta resistenza
110 mm (Interior), 151 (Exterior) mm