Learn More
UVP High Intensity Longwave UV Lamp
Specifica
Specifica
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 100 W |
| Requisiti elettrici | 100 W, 230 V, 60 Hz |
| Intensità dell'illuminazione | 21,700/8900 μW/cm2 |
| Product Type | High Intensity Longwave UV Lamp |