Learn More
Merck High Output Pumps
Codice prodotto. 10295413 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Frequenza:
50 Hz
60 Hz
Tensione:
115 V
220 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Frequenza Tensione Dimensione della confezione
10295413 60 Hz 115 V Pezzo
10542975 50 Hz 220 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10295413 Fornitore Merck N. del fornitore WP6211560
Spedizione stimata: 11-12-2026
Features a piston-driven design for greater power
Supplied with 70cm of 1/4 in. tubing and a Millex FA50 filter for in-line moisture protection
  • Cast Aluminum construction
  • 1/4 in. Stepped hose barb
  • Filtration Supply Type: Vacuum Pump
Certifications
UL listed, CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include 70cm of 0.25 in. dia. tubing, Millex™ FA50 filter for in-line moisture protection
Certificazione/Conformità UL, CE
Requisiti elettrici 115 V 60 Hz
Materiale Cast Aluminum
Peso (sistema imperiale) 11.7 lb.
Peso (sistema metrico) 5.3 kg
Portata 34 L/min.
Frequenza 60 Hz
Overall Height (English) 8 in.
Overall Height (Metric) 20.3 cm
Overall Length (English) 10 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 25.4 cm
Maximum Pressure 5.4 bar
Tensione 115 V