Learn More
Piercan™ High Performance Butyl Dry Box Gloves
Catalog Number 15338457
Click to view available options
Size:
9.5
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Manufactured from isobutylene polyisoprene. Piercan™ High-Performance Butyl Dry Box Gloves are impermeable to gas and liquids. The gloves provide excellent chemical resistance and have a good resistance to ozone and UV antistatic.
  • Isobutylene polyisoprene
  • Wipe with 70% Isopropyl Alcohol
  • Store in original packing between 35° F to 85° F
  • Classified non-toxic waste if not contaminated
Gloves, high performance, isobutylene, polyisoprene
Colore Black
Monouso Single-use
Hand Ambidextrous
Materiale Butyl
Size 9.5
Temperatura (sistema imperiale) max 230°F
Colore polso guanto Black
Temperature (English) Min −22°F
Forza di trazione >15 MPa