Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Crimping Jaw Set for High Performance Crimping Tool
Codice prodotto. 15778979 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
20 mm
Da utilizzare con (applicazione):
Crimping
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
15778979 20 mm Crimping Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15778979 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W225771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00€
    738.26€ / pezzi 1
    Risparmia 41.74€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Interchangeable jaws allow users to choose a jaw that best fits their needs.
  • Available as crimper and decappers which fit standard lab vials seals with aluminum or two-part aluminum/steel caps
Specifica
Provette per conservazione compatibili Tubes with 20 mm Caps
Funzionamento Automated
Tipo Electronic Crimp Jaw
Da utilizzare con (apparecchiatura) High performance crimping tool
Size 20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Crimping