Learn More
Fisherbrand™ High Precision 45° Angle Broad Point Tweezers/Forceps
Codice prodotto. 15957760 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
152 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15957760 152 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15957760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00€
    44.75€ / pezzi 1
    Risparmia 19.25€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for general applications. Fisherbrand High Precision 45° Angle Broad Point Tweezers/Forceps are made of anti-magnetic stainless steel.
  • Features serrated tips
  • Made of anti-magnetic stainless steel
  • 6 in. length
Specifica
Product Type Tweezers/Forceps
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema imperiale) 0.0615 in.
Altezza (sistema metrico) 1.54 mm
N. per confezione 1
Stile punta Broad
Larghezza (sistema imperiale) 0.41 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.5 mm