Learn More
- Home
- Products
- Thermometers and Temperature Measurement
- Manual Thermometers
- Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Codice prodotto. 17863298
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-1°C to 101°C
-1°C to 201°C
-1°C to 250°C
-1°C to 51°C
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-10°C to +50°C
-100°C to +50°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
-35°C to +50°C
-50°C to +50°C
0°C to 40°C
Suddivisione:
0.1°C
0.2°C
0.5°C
1°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico):
20.5 cm
30.5 cm
40.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
27 product options available for selection
| Codice prodotto. | Temperature Range (Metric) | Suddivisione | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17863298 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17883018 | -1°C to 101°C | 0.2°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17873298 | -1°C to 250°C | 1°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17883038 | -50°C to +50°C | 1°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17803308 | 0°C to 40°C | 0.1°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17873038 | -10°C to +150°C | 1°C | Partial Immersion | 20.5 cm | Pezzo |
| 17822988 | -1°C to 51°C | 0.1°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17813038 | -1°C to 51°C | 0.2°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17803038 | -35°C to +50°C | 0.5°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17823018 | -1°C to 250°C | 1°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17873018 | 0°C to 40°C | 0.2°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17893028 | 0°C to 40°C | 0.2°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17823038 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17833308 | -20°C to +150°C | 0.5°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17853308 | -100°C to +50°C | 1°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17843308 | -1°C to 201°C | 0.5°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17853078 | -1°C to 51°C | 0.2°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17883068 | -1°C to 101°C | 0.2°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17843118 | -10°C to +150°C | 1°C | Total Immersion | 20.5 cm | Pezzo |
| 17863048 | 0°C to 40°C | 0.1°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17813108 | -10°C to +50°C | 0.5°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17893298 | -35°C to +50°C | 0.5°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17823308 | -20°C to +150°C | 0.5°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17833118 | -10°C to +110°C | 1°C | Partial Immersion | 20.5 cm | Pezzo |
| 17813308 | -1°C to 201°C | 0.5°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17823118 | -1°C to 51°C | 0.1°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17853118 | -10°C to +110°C | 1°C | Total Immersion | 20.5 cm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17863298
Fornitore
Brannan™
N. del fornitore
50/521/0
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
- Safe non-mercury filling
- Presented in a study cardboard cylinder for storage
- Made in UK
Specifica
Specifica
| Punti di calibrazione | 0°C, 35°C, 90°C |
| Certificazione/Conformità | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
| Tipo di immersione | Partial Immersion |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Glass |
| Riempimento termometro | Blue Spirit |
| Max. Temperature (English) | 230°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (English) | -4°F |
| Min. Temperature (Metric) | -20°C |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -4°F to +230°F |
| Temperature Range (Metric) | -20°C to +110°C |
| Accuracy | ± 1.0°C |
| Suddivisione | 0.5°C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 1.2 cm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |