Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Codice prodotto. 17873038
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-1°C to 101°C
-1°C to 201°C
-1°C to 250°C
-1°C to 51°C
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-10°C to +50°C
-100°C to +50°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
-35°C to +50°C
-50°C to +50°C
0°C to 40°C
Suddivisione:
0.1°C
0.2°C
0.5°C
1°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico):
20.5 cm
30.5 cm
40.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Suddivisione Tipo di immersione Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17873038 -10°C to +150°C 1°C Partial Immersion 20.5 cm Pezzo
17863298 -20°C to +110°C 0.5°C Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17883018 -1°C to 101°C 0.2°C Partial Immersion 40.5 cm Pezzo
17873298 -1°C to 250°C 1°C Partial Immersion 40.5 cm Pezzo
17883038 -50°C to +50°C 1°C Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17803308 0°C to 40°C 0.1°C Partial Immersion 40.5 cm Pezzo
17822988 -1°C to 51°C 0.1°C Total Immersion 40.5 cm Pezzo
17813038 -1°C to 51°C 0.2°C Total Immersion 40.5 cm Pezzo
17803038 -35°C to +50°C 0.5°C Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17823018 -1°C to 250°C 1°C Total Immersion 40.5 cm Pezzo
17873018 0°C to 40°C 0.2°C Partial Immersion 40.5 cm Pezzo
17893028 0°C to 40°C 0.2°C Total Immersion 40.5 cm Pezzo
17823038 -20°C to +110°C 0.5°C Total Immersion 30.5 cm Pezzo
17833308 -20°C to +150°C 0.5°C Total Immersion 30.5 cm Pezzo
17853308 -100°C to +50°C 1°C Total Immersion 30.5 cm Pezzo
17843308 -1°C to 201°C 0.5°C Partial Immersion 40.5 cm Pezzo
17853078 -1°C to 51°C 0.2°C Partial Immersion 40.5 cm Pezzo
17883068 -1°C to 101°C 0.2°C Total Immersion 40.5 cm Pezzo
17843118 -10°C to +150°C 1°C Total Immersion 20.5 cm Pezzo
17863048 0°C to 40°C 0.1°C Total Immersion 40.5 cm Pezzo
17813108 -10°C to +50°C 0.5°C Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17893298 -35°C to +50°C 0.5°C Total Immersion 30.5 cm Pezzo
17823308 -20°C to +150°C 0.5°C Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17833118 -10°C to +110°C 1°C Partial Immersion 20.5 cm Pezzo
17813308 -1°C to 201°C 0.5°C Total Immersion 40.5 cm Pezzo
17823118 -1°C to 51°C 0.1°C Partial Immersion 40.5 cm Pezzo
17853118 -10°C to +110°C 1°C Total Immersion 20.5 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Codice prodotto. 17873038 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 50/531/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.70€
    77.81€ / pezzi 1
    Risparmia 6.89€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
  • A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
  • Safe non-mercury filling
  • Presented in a study cardboard cylinder for storage
  • Made in UK
Specifica
Punti di calibrazione 0°C, 35°C, 90°C
Certificazione/Conformità UK Traceable to National Standards ISO 9001
Tipo di immersione Partial Immersion
Lunghezza (sistema metrico) 20.5 cm
Materiale Glass
Riempimento termometro Blue Spirit
Max. Temperature (English) 302°F
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14°F to 302°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +150°C
Accuracy ± 1.0°C
Suddivisione 1°C
Immersion Length 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 1.2 cm