Learn More
Fisherbrand™ High Precision Straight Tapered Fine Point Tweezers/Forceps
Codice prodotto. 17800177 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17800177 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17800177
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offers better visibility and works well under low magnification. Fisherbrand High Precision Straight Tapered Fine Point Tweezers/Forceps is made of anti-magnetic stainless steel.
  • Straight tapered fine point
  • Made of anti-magnetic stainless steel
Specifica
Product Type Tweezers/Forceps
Lunghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema imperiale) 0.06 in.
Altezza (sistema metrico) 1.5 mm
Stile punta Fine
Larghezza (sistema imperiale) 0.393 in.
Larghezza (sistema metrico) 10 mm