Learn More
Fisherbrand™ High Precision Straight Tapered Ultra Fine Point Tweezers/Forceps
Codice prodotto. 17210137 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
11.0 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17210137 11.0 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17210137
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Primarily used for microscopy applications. Fisherbrand High Precision Straight Tapered Ultra Fine Point Tweezers/Forceps are made of anti-magnetic stainless steel.
  • Straight tapered ultra-fine point
  • Finest points available
  • Made of anti-magnetic stainless steel
Specifica
Product Type Tweezers/Forceps
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11.0 cm
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Microscopy
Altezza (sistema imperiale) 0.06 in.
Altezza (sistema metrico) 1.5 mm
Quantità Ea.
Stile Straight
Stile punta Straight Tapered, Ultra Fine
Larghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.5 mm