Learn More
Beckman Coulter Life Sciences High pressure diffuser
Codice prodotto. 31777229 Sfoglia Tutto Beckman Coulter Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
1 CFM HPD 3/8 in. Barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
31777229 1 CFM HPD 3/8 in. Barb Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31777229 Fornitore Beckman Coulter Life Sciences N. del fornitore 208073213
Spedizione stimata: 27-11-2026
Part of the MET ONE Facility Monitoring System.
  • High Pressure Diffuser for pressurized gas line testing
  • Flow rate 28.3 L/min., 1.0 CFM
  • 1 cm barb and 3/8 in. barb connections
Specifica
Product Type High-Pressure Diffuser
Tipo di display None
Tipo di collegamento 1 CFM HPD 3/8 in. Barb
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beckman Coulter Analyzer