Learn More
Idex High-Pressure, Zero Dead Volume Unions
Description
- Inert PEEK fluid path
- 10-32 coned configuration
Specifications
Specifications
| Tipo | Union |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.01 in. |
| Valori nominali pressione | 6000 psi |
| Volume trascorso | 0.071 μL |
| Quantità | Each |
| Materiale | PEEK |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1/16 in. OD Tubing |