Learn More
Idex High-Pressure, Zero Dead Volume Unions
Codice prodotto. 13040390
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.01 in.
0.02 in.
Volume trascorso:
0.071 μL
0.283 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Volume trascorso Dimensione della confezione
13040390 0.02 in. 0.283 μL Pezzo
13010410 0.01 in. 0.071 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13040390 Fornitore Idex N. del fornitore 0201429
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00€
    75.59€ / pezzi 1
    Risparmia 2.41€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
PEEK ZDV unions provide accurate results
  • Inert PEEK fluid path
  • 10-32 coned configuration
Specifica
Tipo Union
Diametro (sistema imperiale) interno 0.02 in.
Valori nominali pressione 6000 psi
Volume trascorso 0.283 μL
Materiale PEEK
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1/16 in. O.D. Tubing