Learn More
Greiner Bio-One High Profile Polystyrene Microplate Lids
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10375102
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Anelli di condensazione:
Yes
N. per confezione:
1
N. per custodia:
100
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Anelli di condensazione N. per confezione N. per custodia Dimensione della confezione
10375102 Non-sterile Yes 1 100 pezzi 100
10701401 Sterile Yes 1 100 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10375102 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 656170
Spedizione stimata: 06-10-2026
For use with non TC-treated 96-well microplates. Greiner Bio-one High Profile Polystyrene Microplate Lids is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
  • Offer protection against contamination and evaporation during sample storage and cell cultivation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Dimensioni (L x P x A) 128 x 85 x 10 mm
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
Anelli di condensazione Yes
N. per custodia 100
N. per confezione 1
Barriera evaporazione Yes
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.