Learn More
Greiner Bio-One High Profile Polystyrene Microplate Lids
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
- Offer protection against contamination and evaporation during sample storage and cell cultivation
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| No. of Wells | 96 |
| Altezza (sistema metrico) | 9 mm |
| Anelli di condensazione | Yes |
| N. per custodia | 100 |
| N. per confezione | 1 |
| Product Type | Microplate Lid |
| Adesivo | None |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.