Learn More
Cytiva Ditali in microfibra di vetro a elevata purezza
Per la maggior parte delle unità di estrazione Soxhlet. I ditali per estrazione Soxhlet in microfibra di vetro a elevata purezza Whatman™ sono realizzati al 100% in microfibra di vetro borosilicato. Ideali per il monitoraggio dell'inquinamento, quando sono necessarie analisi di gas caldi e acidi.
204.00€ - 590.00€
Specifica
Descrizione | GE’s Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required. |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Da utilizzare con (applicazione) | Monitoraggio dei fumi delle ciminiere, estrazione Soxhlet, analisi dei residui di pesticidi, determinazione del contenuto di oli e grassi negli alimenti, analisi di oli e grassi nei rifiuti solidi |
Grado | HP-GF |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unità di estrazione Soxhlet |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11390714
|
Cytiva
2814-199 |
90 mm | 19 mm |
318.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11370384
|
Cytiva
2814-300 |
100 mm | 30 mm |
204.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11300724
|
Cytiva
2814-432 |
123 mm | 43 mm |
590.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Designed to fit most Soxhlet extraction units. Whatman™ High Purity Glass Microfiber Soxhlet Extraction Thimbles are made of 100% borosilicate glass microfiber. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required.
- Resistant to temperatures up to 500°C
- Binder-free, no chemical additives
- Designed to fit most commercially available Soxhlet extractors.
- Effective when used with solvents incompatible with cellulose materials
- Applications: analysis of hot and acidic gases during emission control and smoke stack gas monitoring, analysis of pesticide residues using Soxhlet extraction, determination of oil/fat content of foods, analysis of oil and grease in solid wastes
Specifica
GE’s Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required. | |
Monitoraggio dei fumi delle ciminiere, estrazione Soxhlet, analisi dei residui di pesticidi, determinazione del contenuto di oli e grassi negli alimenti, analisi di oli e grassi nei rifiuti solidi | |
Unità di estrazione Soxhlet | |
500 °C |
Vetro borosilicato | |
HP-GF | |
932 °F | |
Ditale per estrazione |