Learn More
Cytiva Set rNTP a elevata purezza
Codice prodotto. 10655355 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 25 μm
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10655355 4 x 25 μm 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10655355 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27202501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.44€
    259.62€ / 1 sets
    Risparmia 37.82€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Use for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity. Cytiva Life Sciences™ High Purity rNTP Set is easy-to-use and offers time-saving solutions.
  • Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application
  • High purity: >98% triphosphate
  • In a convenient set containing ATP, CTP, GTP, and UTP in separate tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Liquido
Descrizione Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity.
pH 7.5
Product Type rNTP Set, 100 mM Solutions (ATP, CTP, GTP, UTP)
Concentrazione 100 mm
Purezza ≥98% triphosphate
Quantità 4 x 25 μm
Da utilizzare con (applicazione) trascrizione in-vitro, amplificazione, sequenziamento dideossi, marcatura, mutagenesi, sintesi del cDNA e profilazione dell'espressione