Learn More
Cytiva Soluzioni rNTP a elevata purezza
Codice prodotto. 10136184 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Formato:
Liquid
Liquido
Product Type:
ATP, 100 mM solution
CTP, 100 mM solution
GTP, 100 mM solution
UTP, 100 mM solution
Quantità:
25 μmol
25μ m
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formato Product Type Quantità unitSize
10136184 Liquid CTP, 100 mM solution 25 μmol Pezzo
10784737 Liquid GTP, 100 mM solution 25 μmol Pezzo
10004164 Liquid UTP, 100 mM solution 25 μmol Pezzo
10676505 Liquido ATP, 100 mM solution 25μ m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10136184 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27206601
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la trascrizione in vitro o per reazioni richiedenti rNTP a elevata purezza. Le soluzioni rNTP a elevata purezza Cytiva Lifescience™ garantiscono un utilizzo semplice in tempi ridotti.
  • Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application
  • High purity: >98% triphosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Liquid
Descrizione Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity.
pH 7.5
Product Type CTP, 100 mM solution
Concentrazione 100 mM
Purezza ≥98% triphosphate
Quantità 25 μmol
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) in-vitro transcription, amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling