Learn More
Cytiva High Purity rNTPs: Solid
Codice prodotto. 10783007 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Formato:
Solid
Product Type:
ATP
ATP, disodium, crystalline
CTP, sodium, crystalline
GTP, sodium, crystalline
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formato Product Type Quantità unitSize
10783007 Solid CTP, sodium, crystalline 1 g 1g
11585105 Solid ATP, disodium, crystalline 25 g 25g
11575105 Solid ATP 5 g 5g
10419964 Solid GTP, sodium, crystalline 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10783007 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27120004
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity
  • Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application
  • High purity: >98% triphosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Solid
Descrizione Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity.
pH 7.5
Product Type CTP, sodium, crystalline
Purezza ≥98% triphosphate
Quantità 1 g
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) in-vitro transcription, amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling