Learn More
Fistreem™ Deionizzatore in resina a scambio ionico di alta qualità
Codice prodotto. 12814072
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
390 mm
690 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12814072 390 mm Pezzo
12824072 690 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12814072 Fornitore Fistreem™ N. del fornitore DCF720S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    246.25€ / pezzi 1
    Risparmia 84.75€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Use these pressure resistant and fully disposable cartridges for in-line applications. Fistreem™ Puri-Fi™ Disposable Deionisers contain high quality ion exchange resin and offer users a variety of means of purifying water to suit individual needs.
  • Installed in moments, they are easily replaced when exhausted
  • Wall mounting bracket, hose fittings, and flow valve are not included and are available separately as optional accessories
  • Water purity is indicated by resin color change at two 'windows' in the cartridges casing
  • Will produce water quality as high as 0.1uS cm conductivity
  • Two sizes of deioniser are offered to satisfy user demand
  • Organic removal cartridges contain activated carbon to effectively remove organics and chlorine from feedwater supplies
  • Incorporates a 50 micron filter to remove particulates
  • Particulate filters contain wound fiber to remove particulate matter from feedwater supplies. Removal down to 50 micron
Specifica
Portata 30 l/ora
Tipo di resina Resina a scambio ionico di alta qualità
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione dell'acqua, applicazioni in linea
Pressione 500 kPa
Quantità 1 ciascuno
Tipo Deionizzatore
Lunghezza (sistema metrico) 390 mm
Diametro (sistema metrico) 77 mm