Learn More
Scotch™ Nastro da imballo elevata adesione 375+
Codice prodotto. 17711679 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 m x 48 mm
914 m x 48 mm
Dimensione della confezione:
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17711679 914 m x 48 mm 6 rotoli
17701679 50 m x 48 mm 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17711679 Fornitore Scotch™ N. del fornitore 7100215511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00€
    708.59€ / 6 rotoli
    Risparmia 199.41€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Nastro sigillante ad alta aderenza 375+ è un nastro da imballaggio ad alte prestazioni che chiude in modo sicuro una vasta gamma di materiali pesanti per scatole, comprese le scatole in materiale riciclato. Il supporto in pellicola di polipropilene è facile da srotolare e resiste ad abrasioni, umidità, graffiatura e strappi sui bordi.
  • Nastro da imballaggio hot melt ad elevate prestazioni per applicazioni gravose
  • L'adesivo tenace aiuta a prevenire la manomissione e il distacco del nastro durante la spedizione e la consegna
  • Elevata resistenza a strappi e rotture sui bordi per le spedizioni e-commerce e di pacchi singoli
  • Adesivo in gomma sintetica hot melt con supporto in polipropilene per la conformabilità
  • Erogazione semplice e scorrevole da utilizzare su linee di confezionamento automatizzate ad alta velocità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di adesivo Hot-melt
Colore Transparent
Formato Nastro
Materiale Polypropylene
Product Type Box Sealing Tape
Da utilizzare con (applicazione) Heavy Duty Packaging
Quantità 6 Pk.
Dimensioni (L x P) 914 m x 48 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2999 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 914 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 48 mm