Learn More
Scotch™ Nastro da imballo elevata adesione 375+
Nastro sigillante ad alta aderenza 375+ è un nastro da imballaggio ad alte prestazioni che chiude in modo sicuro una vasta gamma di materiali pesanti per scatole, comprese le scatole in materiale riciclato. Il supporto in pellicola di polipropilene è facile da srotolare e resiste ad abrasioni, umidità, graffiatura e strappi sui bordi.
43.30€ - 770.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Hot melt |
---|---|
Colore | Transparent |
Formato | Tape |
Materiale | Polypropylene |
Product Type | Box Sealing Tape |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17701679
|
Scotch™
7100215092 |
50 m x 48 mm |
43.30€
6 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17711679
|
Scotch™
7100215511 |
914 m x 48 mm |
770.00€
6 rotoli |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Nastro da imballaggio hot melt ad elevate prestazioni per applicazioni gravose
- L'adesivo tenace aiuta a prevenire la manomissione e il distacco del nastro durante la spedizione e la consegna
- Elevata resistenza a strappi e rotture sui bordi per le spedizioni e-commerce e di pacchi singoli
- Adesivo in gomma sintetica hot melt con supporto in polipropilene per la conformabilità
- Erogazione semplice e scorrevole da utilizzare su linee di confezionamento automatizzate ad alta velocità
Specifica
Hot melt | |
Tape | |
Box Sealing Tape | |
1.88 in. |
Transparent | |
Polypropylene | |
Heavy Duty Packaging | |
48 mm |