Learn More
Nabertherm High-Temperature Furnace, HTC 1400 Series
The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces to all-rounders in the laboratory.
6650.40€ - 10832.40€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) Up to 1400°C
Controllo della temperatura C450
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15938310
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm
LC033K4DN5
3 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15978310
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Nabertherm
LC083K4DN8
8 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1400 °C
  • Furnace chamber lined with first-class, long-life fiber material, unclassified
  • Housing made of sheets of textured stainless steel
  • Dual shell housing for low external temperatures and high stability
  • Flap door can be used as work platform
  • Switching system with solid-state-relays, power tuned to the SiC rods
  • Easy replacement of heating rods
  • Adjustable air inlet opening, exhaust air opening in the roof
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
Up to 1400°C
C450