Learn More
Fisherbrand™ High Temperature Glass Media Bottles with Red Cap
Codice prodotto. 15846861 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15846861 1000 mL pezzi 10
15816861 100 mL pezzi 10
15826861 250 mL pezzi 10
15836861 500 mL pezzi 10
15886851 2000 mL Pezzo
15896851 5000 mL Pezzo
15806861 10,000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15846861
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Feature clear (natural), drip-free, replaceable polypropylene pour ring.
  • Permanent white enamel marking spot
  • GL 45 screw thread
  • Silicone/PTFE Closure Liner
  • Autoclavable
  • Borosilicate glass
  • TP 220 cap
  • Withstands tempertatures up to 200°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 3.9 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.18 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Include Drip-free Polypropylene pouring ring
Materiale Borosilicate Glass
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Rosso
Graduazioni 100 to 900 mL
Materiale rivestimento interno Silicone / PTFE
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.8 in.
Materiale chiusura TP 220
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 101 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Product Type Media Bottle