Learn More
Nabertherm High temperature tube furnace
Codice prodotto. 17899036 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Zona riscaldata:
200 mm
500 mm
750 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Zona riscaldata Dimensione della confezione
17899036 750 mm Pezzo
17879046 200 mm Pezzo
17889036 500 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17899036 Fornitore Nabertherm N. del fornitore RC383WAN
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-02-2027
High-temperature horizontal tube furnaces. High-quality insulation materials enable energy-saving operation and a fast heating time.
  • Maximum temperature: 1600°C
  • Maximum outer tube diameter: 80 mm
  • Heated length: 230 mm
  • Connected load: 7.4 kW
  • Electrical connection: 3-phase
  • Weight: 50 kg
Please Note: A furnace below 2.9 kW will be delivered with a standard UK plug. Anything above 2.9 kW will be delivered with the appropriate CEE plug. For anything above 2.9 kW, please ensure you have the required socket prior to purchase.
Specifica
Tipo di unità di controllo P570
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes
Zona riscaldata 750 mm
Temperatura (sistema metrico) 1600°C
Tipo Tube Furnace
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 80 mm
Tensione 400 V