Learn More
Nabertherm High Temperature Tube Furnace RHTC
Compact tube furnaces with SiC rod heating and integrated switchgear and controller. High-quality fiber insulation ensures fast heating and cooling times while the SiC heating rods installed parallel to the working tube ensure excellent temperature uniformity.
6538.20€ - 11770.80€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 1500°C |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 80 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni esterne (L x P x A) | Controllo della temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni esterne (L x P x A) | Controllo della temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15948400
|
Nabertherm
RC181C5A |
430 x 600 x 580 mm | C450 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15938400
|
Nabertherm
RC181B5A |
430 x 600 x 580 mm | B410 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15968400
|
Nabertherm
RC281C5A |
430 x 820 x 580 mm | C450 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15958400
|
Nabertherm
RC281B5A |
430 x 820 x 580 mm | B410 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15988400
|
Nabertherm
RC381C5A |
430 1075 x 580 mm | C450 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15978400
|
Nabertherm
RC381B5A |
430 1075 x 580 mm | B410 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1500 °C
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Active cooling of housing for low surface temperatures
- Type S thermocouple
- Solid state relays provide for low-noise operation
- Prepared for assembly of working tubes with water-cooled flanges
- Ceramic tube, C 799 quality
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
1500°C | |
80 mm |