Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, rigido
Da inserire tra i giunti in vetro smerigliato standard per eliminare l'uso di grasso. Il manicotto spesso in PTFE, lunghezza B per l'Europa, è adatto per applicazioni a vuoto spinto.
15.98€ - 45.58€
Specifica
Tipo Rigido
Da utilizzare con (applicazione) Previene il blocco, elimina l'utilizzo del grasso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Giunti in vetro smerigliato
Materiale PTFE
Temperature Range (Metric) Da -200 a +280 °C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
16206001
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10/19
28.30€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16216001
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
40/38
18.37€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16226001
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Fisherbrand™
55/44
31.78€
Pezzo
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
11503332
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Fisherbrand™
24/29 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11513332
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Fisherbrand™
29/32 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11543332
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Fisherbrand™
45/40 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11593322
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Fisherbrand™
19/26 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
In PTFE con un solido spallamento per una facile manipolazione, struttura complessiva robusta per usi ripetuti.
  • Guarnizione a rilascio automatico per prevenire l'incollaggio
  • Per vuoto elevato grazie agli anelli di tenuta a sezione trasversale trapezoidale sulle superfici di contatto
  • Utilizzabili a temperature fino a 280 °C (540 °F)
  • Tasso di perdita: <1 x 10-4 torr, litro, sec-1
  • Elimina la necessità di ingrassaggio
  • Manicotti in materiale inerte
Especificaciones
Especificaciones
Rigido
Giunti in vetro smerigliato
Da -200 a +280 °C
Previene il blocco, elimina l'utilizzo del grasso
PTFE
0.5 mm
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados