Learn More
Uvex™ High Visibility Fleece Jacket 7489-Orange
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
139.00€
Specifica
Sesso Men's
Colore Orange
Tipo di chiusura Zipper
Monouso No
Spessore 300 g/m²
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17206091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex™
8830909
Small
139.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17216091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex™
8830911
Large
139.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17226091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex™
8830913
2X-Large
139.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17236091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex™
8830914
3X-Large
139.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17296081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex™
8830908
X-Small
139.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Men's fleece jacket
  • Color: warning yellow / dark blue
  • Material: 100% polyester, 300 gsm
  • Ergonomic cut, very warm, 2 side pockets, attached stand-up collar, front center with visible zipper, yoke
  • 2 reflective strips each around the trunk and arm
  • Direct embroidery pictogram high visibility in the front
  • Direct embroidery uvex on leftarm
  • Direct embroidery recycled logo in the back part
  • Standards: EN ISO 20471: 2013 class2 UV 801: UPF 80
  • OEKO-TEX™ Standard 100
  • Sizes: XS- 4XL
  • Care: washable at 60 ° C, not chlorine, not bleaching, not drying not ironing, not cleaning
Specifica
Specifica
Men's
Zipper
300 g/m²
Orange